Drukuj
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
397860010 397860050
ACRO397860010EA 290 PLN
ACRO397860010 ACRO397860050
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₄H₂F₆O₂
Temp. topnienia: 50…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00464165
Numer CAS: 564-10-3
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %