Drukuj
Chlorek 4-(trifluorometylo)benzenosulfonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
397760010 397760050
ACRO397760010EA 158 PLN
ACRO397760010 ACRO397760050
Chlorek 4-(trifluorometylo)benzenosulfonylu 98%
Chlorek 4-(trifluorometylo)benzenosulfonylu
Formuła: C₇H₄ClF₃O₂S
Temp. Wrzenia: 118…120 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: 30…34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042422
Numer CAS: 2991-42-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %