Drukuj
2,5-Dibromothiazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
397100010 397100050
ACRO397100010EA 212 PLN
ACRO397100010 ACRO397100050
2,5-Dibromothiazole 97%
2,5-Dibromothiazole
Formuła: C₃HBr₂NS
Temp. topnienia: 45…49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016891
Numer CAS: 4175-78-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %