Drukuj
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-BOC-3-pyrrolidinone
397050010 397050100
ACRO397050010EA 318 PLN
ACRO397050010 ACRO397050100
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Appearance: White to light brown Low melting solid
Formuła: C₉H₁₅NO₃
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631194
Numer CAS: 101385-93-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %