4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
397040010
397040050
ACRO397040010EA
123
PLN
ACRO397040010
ACRO397040050
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formuła:
C₇H₈ClF₃N₂O Temp. topnienia: 230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053033 Numer CAS: 133115-72-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |