Drukuj
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
397010010 397010050
ACRO397010010EA 884 PLN
ACRO397010010 ACRO397010050
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
3-(Boc-amino)propylbromide
Appearance: White Low melting solid
Formuła: C8H16BrNO2
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02683429
Numer CAS: 83948-53-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %