Drukuj
1-Boc-3-piperydon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
397000050 397000250 397001000
ACRO397000050EA 478 PLN
ACRO397000050 ACRO397000250 ACRO397001000
1-Boc-3-piperydon 97%
1-Boc-3-piperydon
Formuła: C₁₀H₁₇NO₃
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631193
Numer CAS: 98977-36-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to orange Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %