Kwas metyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
344670010
344670050
ACRO344670010EA
271
PLN
ACRO344670010
ACRO344670050
Kwas metyloboronowy 97%
Kwas metyloboronowy
Formuła:
CH₅BO₂ MW: 59.86 g/mol Temp. topnienia: 88…90 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002105 Numer CAS: 13061-96-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 91 °C |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |