Drukuj
Staurosporine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (5S,6R,7R,9R)-6-Methoxy-5-methyl-7-(methylamino)-6,7,8,9,15,16-hexahydro-5H,14H-17-oxa-4b,9a,15-triaza-5,9-methanodibenzo[b,h]cyclonona[jkl]cyclopenta[e]-as-indacen-14-one, Antibiotic AM-2282
328532500 328530010
ACRO328532500EA 1750 PLN
ACRO328532500 ACRO328530010
Staurosporine 98%
Staurosporine
CAS No.: 62996-74-1
Formuła: C₂₈H₂₆N₄O₃
Temp. topnienia: 270 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18252446
Numer CAS: 62996-74-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige Powder
HPLC =97.5 %