Drukuj
N-Tlenek N-metylomorfoliny 50% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
348270010 348270250 348271000
ACRO348270010EA 931 PLN
ACRO348270010 ACRO348270250 ACRO348271000
N-Tlenek N-metylomorfoliny 50% (w/w) in water
N-Tlenek N-metylomorfoliny
Formuła: C₅H₁₁NO₂
Temp. topnienia: –20 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005947
Numer CAS: 7529-22-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 49 to 51 %