Drukuj
Wodorotlenek sodu 98.5%, pellets analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
206060010 206060025 206060100 206060250
ACRO206060010EA 218 PLN
ACRO206060010 ACRO206060025 ACRO206060100 ACRO206060250
Wodorotlenek sodu 98.5%, pellets analysis_for
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 318 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1823
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤70 ppm
Phosphate (PO4) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤40 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.5 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤8 ppm
Nickel (Ni) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤0.1 %
Silver (Ag) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0003 %