Drukuj
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
200370050 200370250
ACRO200370050EA 519 PLN
ACRO200370050 ACRO200370250
4-Iodo-1H-pyrazole 98%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formuła: C₃H₃IN₂
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005244
Numer CAS: 3469-69-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure