Drukuj
Tiomorfolina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
187970050 187970250
ACRO187970050EA 313 PLN
ACRO187970050 ACRO187970250
Tiomorfolina 97%
Tiomorfolina
Formuła: C₄H₉NS
Gęstość: 1,088 g/cm³
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005974
Numer CAS: 123-90-0
Jednostka: 3267
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %