Drukuj
Izotiocyjanianomrówczan etylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
187850050 187850250
ACRO187850050EA 405 PLN
ACRO187850050 ACRO187850250
Izotiocyjanianomrówczan etylu 95%
Izotiocyjanianomrówczan etylu
Formuła: C₄H₅NO₂S
Temp. Wrzenia: 56 °C (18 mmHg)
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004814
Numer CAS: 16182-04-0
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %