Drukuj
Kwas szczawiowy, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethanedioic acid
186430010 186432500 186430050
ACRO186430010EA 440 PLN
ACRO186430010 ACRO186432500 ACRO186430050
Kwas szczawiowy, anhydrous 98%
Kwas szczawiowy
Formuła: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 365
Temp. topnienia: 189…191 °C
Gęstość: 1.9 g/cm³
Temp. Zapłonu: >93.4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002573
Numer CAS: 144-62-7
Klasyfikacja Merck : 13,06980
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 191 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)