Drukuj
chlorek cyny (II), anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Stannous chloride, Tin dichloride
196980250 196981000 196985000 196980025
ACRO196980250EA 156 PLN
ACRO196980250 ACRO196981000 ACRO196985000 ACRO196980025
chlorek cyny (II), anhydrous 98%
chlorek cyny (II)
Formuła: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 623
Temp. topnienia: 246
Gęstość: 3.95 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011241
Numer CAS: 7772-99-8
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤75 ppm