Drukuj
zasadowy węglan miedzi (II) 54-56% Cu Cu 54-56%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
196670250 196675000 196670025
ACRO196670250EA 127 PLN
ACRO196670250 ACRO196675000 ACRO196670025
zasadowy węglan miedzi (II) 54-56% Cu Cu 54-56%, pure
zasadowy węglan miedzi (II)
Formuła: CuCO₃·Cu(OH)₂
MW: 221.12 g/mol
Temp. topnienia: 200
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010976
Numer CAS: 12069-69-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,02658
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Crystalline powder
Assay 54 to 56 % (Cu)