Azotyn sodu 99% contains an anticaking reagent, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
196620025
196620010
196620100
ACRO196620025EA
422
PLN
ACRO196620025
ACRO196620010
ACRO196620100
Azotyn sodu 99% contains an anticaking reagent, extra pure
Azotyn sodu
Formuła:
NaNO₂ Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 271 °C Gęstość: 2,168 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011118 Numer CAS: 7632-00-0 Jednostka: 1500 ADR: 5.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Water | ≤0.3 % |
Titration | ≥98.5 % |
Anticaking agent | ≤0.1 % |