Drukuj
Furan 99+% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
181110010 181112500 181110025
ACRO181110010EA 468 PLN
ACRO181110010 ACRO181112500 ACRO181110025
Furan 99+% stabilised
Furan
Formuła: C₄H₄O
Temp. Wrzenia: 31,3 °C
Gęstość: 0,936 g/cm³
Temp. Zapłonu: –35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003222
Numer CAS: 110-00-9
Jednostka: 2389
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4197 to 1.4217 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.05 % (Furfural)
Stabilizer 0.025 to 0.04 % BHT
Peroxides ≤0.015 % (as H2O2)