Drukuj
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
194960010 194960050
ACRO194960010EA 333 PLN
ACRO194960010 ACRO194960050
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formuła: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Temp. topnienia: 34…36 °C
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001290
Numer CAS: 6914-76-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %