Drukuj
chlorek ołowiu (II) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead dichloride
193310010 193310500 193312500
ACRO193310010EA 667 PLN
ACRO193310010 ACRO193310500 ACRO193312500
chlorek ołowiu (II) 99%
chlorek ołowiu (II)
Formuła: Cl₂Pb
MW: 278.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 950
Temp. topnienia: 501 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011157
Numer CAS: 7758-95-4
Jednostka: 2291
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05422
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %