Drukuj
Eter dietylowy 99.5% stabilised, meets analytical specification of Ph.Eur. for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol
176820010 176820025 176820050 176820250
ACRO176820010EA 414 PLN
ACRO176820010 ACRO176820025 ACRO176820050 ACRO176820250
Eter dietylowy 99.5% stabilised, meets analytical specification of Ph.Eur. for analysis
Eter dietylowy
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
Temp. Wrzenia: 34,6 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –116 °C
Gęstość: 0,714 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Jednostka: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 ppm BHT
Relative density 0.714 to 0.716 kg/l
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity passes test
Cadmium (Cd) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Aldehyde (HCHO) ≤0.0001 %
Acetone ≤0.002 %
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %
Peroxides ≤1 ppm