Drukuj
1-Bromobutanon 90% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-butanone
222450010 222450050 222450250
ACRO222450010EA 470 PLN
ACRO222450010 ACRO222450050 ACRO222450250
1-Bromobutanon 90% stabilised
1-Bromobutanon
Formuła: BrH₂CC(O)CH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 105 °C (150 mmHg)
Gęstość: 1,479 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000207
Numer CAS: 816-40-0
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer Approx. 0.5 % CaCO3