Drukuj
Chlorek tetrabutyloamonu 95% tech. contains also bromide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
174120050 174120250 174121000 174125000
ACRO174120050EA 165 PLN
ACRO174120050 ACRO174120250 ACRO174121000 ACRO174125000
Chlorek tetrabutyloamonu 95% tech. contains also bromide
Chlorek tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆ClN
Temp. topnienia: 83…86 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011635
Numer CAS: 1112-67-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 % (on dry substance)
Water ≤4 %
Bromide (Br) ≤5 %