Drukuj
Chlorek chromu(III), anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Chromium trichloride
190470250 190470050 190471000
ACRO190470250EA 425 PLN
ACRO190470250 ACRO190470050 ACRO190471000
Chlorek chromu(III), anhydrous 99%
Chlorek chromu(III)
Formuła: Cl₃Cr
MW: 158.35 g/mol
Temp. topnienia: 1152
Gęstość: 2.8 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010948
Numer CAS: 10025-73-7
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,02278
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Purple Glistening powder or flakes
Assay ≥98.5 %