Drukuj
1,2-Dietoksyetan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
208240010 208240025 208241000
ACRO208240010EA 1430 PLN
ACRO208240010 ACRO208240025 ACRO208241000
1,2-Dietoksyetan 99%
1,2-Dietoksyetan
Formuła: C₆H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 121,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –74 °C
Gęstość: 0,8417 g/cm³
Temp. Zapłonu: 19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009253
Numer CAS: 629-14-1
Jednostka: 1153
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %