Drukuj
3-Furanmethanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
188080050 188080250
ACRO188080050EA 866 PLN
ACRO188080050 ACRO188080250
3-Furanmethanol 99%
3-Furanmethanol
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formuła: C₅H₆O₂
MW: 98.10 g/mol
Temp. Wrzenia: 79…80 °C (17 mmHg)
Gęstość: 1.139 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005352
Numer CAS: 4412-91-3
Jednostka: 1987
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %