Drukuj
Kwas pirolo-2-karboksylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
132070010 132070050 132070250
ACRO132070010EA 246 PLN
ACRO132070010 ACRO132070050 ACRO132070250
Kwas pirolo-2-karboksylowy 97%
Kwas pirolo-2-karboksylowy
Formuła: C₅H₅NO₂
MW: 111.10 g/mol
Temp. topnienia: 207…208 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005219
Numer CAS: 634-97-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure