3-bromofuran-2,5-dione 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
147450100
147450500
ACRO147450100EA
371
PLN
ACRO147450100
ACRO147450500
3-bromofuran-2,5-dione 97%
3-bromofuran-2,5-dione
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła:
C₄HBrO₃ Temp. Wrzenia: 215 °C (760 mmHg) Gęstość: 1,905 g/cm³ Temp. Zapłonu: 113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005519 Numer CAS: 5926-51-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |