Drukuj
izobutyloamina
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
122500010 122500025 122502500
ACRO122500010EA 351 PLN
ACRO122500010 ACRO122500025 ACRO122502500
izobutyloamina
izobutyloamina
Formuła: C₄H₁₁N
Temp. Wrzenia: 66 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0,73 g/cm³
Temp. Zapłonu: –9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008146
Numer CAS: 78-81-9
Jednostka: 1214
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Additional info is possible)