Drukuj
Cycloheptanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111020050 111020250
ACRO111020050EA 591 PLN
ACRO111020050 ACRO111020250
Cycloheptanecarboxylic acid 97%
Cycloheptanecarboxylic acid
Formuła: C₈H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 135…138 °C (9 mmHg)
Temp. topnienia: 71 °C
Gęstość: 1,035 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004152
Numer CAS: 1460-16-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %