Drukuj
Eter metylowy cyklopentylu 99.9+% stabilised, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
396130010 396130025 396130500 396132500
ACRO396130010EA 679 PLN
ACRO396130010 ACRO396130025 ACRO396130500 ACRO396132500
Eter metylowy cyklopentylu 99.9+% stabilised, extra pure
Eter metylowy cyklopentylu
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. topnienia: –140 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08276401
Numer CAS: 5614-37-9
Jednostka: 3271
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.90 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 45 to 100 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm