Drukuj
Etanoloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminoetanol
149580010 149580025 149580250 149582500
ACRO149580010EA 300 PLN
ACRO149580010 ACRO149580025 ACRO149580250 ACRO149582500
Etanoloamina 99%
Etanoloamina
Formuła: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 171
Temp. topnienia: 10.3 °C
Gęstość: 1.012 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008183
Numer CAS: 141-43-5
Jednostka: 2491
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA