Drukuj
Bromek neopentylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
425720250 425720010 425720050
ACRO425720250EA 1120 PLN
ACRO425720250 ACRO425720010 ACRO425720050
Bromek neopentylu 98%
Bromek neopentylu
Formuła: C₅H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 105…106 °C (767 mmHg)
Gęstość: 1,199 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000209
Numer CAS: 630-17-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %