Drukuj
Amoniak 7N in methanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428381000 428388000
428381000.EA 447 PLN
428381000. 428388000.
Amoniak 7N in methanol, AcroSeal®
Amoniak
Formuła: NH₃
Temp. Wrzenia: –33 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –77 °C
Gęstość: 0,77 g/cm³
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011418
Numer CAS: 7664-41-7
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 6.0 to 7.5 N
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %