Drukuj
3,3-Dimethylbutylamine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
179380010 179380050
ACRO179380010EA 548 PLN
ACRO179380010 ACRO179380050
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła: C₆H₁₅N
MW: 101.193 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…116 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.752 g/cm³
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008201
Numer CAS: 15673-00-4
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %