Drukuj
Polisiarczki potasu, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
389592500 389590025 389590010
ACRO389592500EA 248 PLN
ACRO389592500 ACRO389590025 ACRO389590010
Polisiarczki potasu, czysty
Polisiarczki potasu
Formuła: K₂(S)n
Temp. topnienia: 200…250 °C
Gęstość: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148074
Numer CAS: 37199-66-9
Jednostka: 1382
ADR: 4.2,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Ochre to brown Lumps
Titration Iodometric 42.0 to 44.0 % (K2S)