Kwas ortofosforowy(V) 98+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Kwas fosforowy(V)
389025000
389020025
389021000
389025000.EA
270
PLN
389025000.
389020025.
389021000.
Kwas ortofosforowy(V) 98+%, pure
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła:
H₃PO₄ MW: 98 g/mol Temp. Wrzenia: ∼158 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 42 °C Gęstość: 1.7 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Jednostka: 3453 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,07344 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |