Drukuj
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine trihydrofluoride
390710050 390710010
ACRO390710050EA 808 PLN
ACRO390710050 ACRO390710010
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride 90%
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Appearance: Clear colorless to yellow-brown Liquid
Formuła: C₈H₂₂F₃N
MW: 189.266 g/mol
Temp. Wrzenia: 93…95 °C (4 mmHg)
Gęstość: 0.965 g/cm³
Temp. Zapłonu: 40.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144880
Numer CAS: 131600-43-6
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 18 to 22 % (available HF)