Drukuj
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
215342500 215340010
ACRO215342500EA 702 PLN
ACRO215342500 ACRO215340010
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek 98%
diamino-5-metylo-6-fenylofenylohydrazyny bromek
Formuła: C₂₀H₁₈BrN₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011757
Numer CAS: 518-67-2
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)