Drukuj
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
211680250 211681000 211682500
ACRO211680250EA 432 PLN
ACRO211680250 ACRO211681000 ACRO211682500
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formuła: C₆H₄ClNO
Temp. topnienia: 153…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012830
Numer CAS: 39178-35-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 161 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %