Drukuj
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
211305000 211300050
ACRO211305000EA 3180 PLN
ACRO211305000 ACRO211300050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formuła: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012415
Numer CAS: 12092-47-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥40.8 %