Drukuj
1,1-Diethoxybutane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Butyraldehyde diethylacetal
393430250 393430050 393431000
ACRO393430250EA 615 PLN
ACRO393430250 ACRO393430050 ACRO393431000
1,1-Diethoxybutane 97%
1,1-Diethoxybutane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 143 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038316
Numer CAS: 3658-95-5
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %