Drukuj
4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
372870010 372870050
ACRO372870010EA 156 PLN
ACRO372870010 ACRO372870050
4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Appearance: White Powder
Formuła: C₁₀H₈O₃
Temp. topnienia: 261…264 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085738
Numer CAS: 13252-83-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 262 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %