Drukuj
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pinacol Borane
371630050 371630250 371631000
ACRO371630050EA 313 PLN
ACRO371630050 ACRO371630250 ACRO371631000
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97% stabilised
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS No.: 25015-63-8
Formuła: C₆H₁₃BO₂
MW: 127.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 42…43 °C (50 mmHg)
Gęstość: 0.882 g/cm³
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00674030
Numer CAS: 25015-63-8
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine