Drukuj
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: beta-Alanine methyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OMe·HCl, β-Alanine methyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic acid Methyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, Methyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, H-β-Ala-OMe.HCl
371470050 371470250
ACRO371470050EA 252 PLN
ACRO371470050 ACRO371470250
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride
CAS No.: 3196-73-4
Formuła: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139.6 g/mol
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039060
Numer CAS: 3196-73-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %