Drukuj
Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
363840010 363840250
ACRO363840010EA 299 PLN
ACRO363840010 ACRO363840250
Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Tris(hydroxymethyl)phosphine
CAS No.: 2767-80-8
Formuła: C₃H₉O₃P
Temp. Wrzenia: 111…113 °C (2,5 mmHg)
Temp. topnienia: 48…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055382
Numer CAS: 2767-80-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %