Drukuj
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
363610010 363612500
ACRO363610010EA 1320 PLN
ACRO363610010 ACRO363612500
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Formuła: C₈H₁₂Cl₂Pt
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012413
Numer CAS: 12080-32-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)