Drukuj
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
363581000 363585000
ACRO363581000EA 966 PLN
ACRO363581000 ACRO363585000
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS No.: 64536-78-3
Formuła: C₃₁H₅₀F₆IrNP₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075097
Numer CAS: 64536-78-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 45.6 to 47.0 %