Drukuj
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
363290010 363290050
ACRO363290010EA 381 PLN
ACRO363290010 ACRO363290050
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
CAS No.: 52462-29-0
Formuła: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
MW: 612.38 g/mol
Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064793
Numer CAS: 52462-29-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-red to red-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %